G1251
L-Glutamic acid
≥99% (HPLC), suitable for microbiological culture, ReagentPlus®
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
white to off-white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble 100 mg/mL
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
C: 40.4-41.2%
N: 9.2-9.8%
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glutamine serves as a source of energy for rapidly dividing cells comprising lymphocytes, enterocytes, macrophages and tumors. Glutamine mediates protein turnover via cellular mTOR (mammalian target of rapamycin) signaling. It is also known to be associated with the inhibition of apoptosis.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.