D8418
Dimethyl sulfoxide
for molecular biology
Szinonimák:
Methyl Sulfoxide, Methylsulfinylmethane, Molecular Biology Grade DMSO, DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
eltarthatósági idő
Recommended retest period - 2 years
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
transfection: suitable
szennyeződések
≤0.001 meq/g Titratable acid
≤0.1% water (Karl Fischer)
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
absorption
passes test
alkalmasság
suitable for molecular biology
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- Suitable for Molecular Applications
- Nuclease-Free DMSO
- DNase-Free, RNase-Free, Protease-Free, Phosphatase-Free
- Molecular Biology Grade DMSO
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a highly polar organic reagent that has exceptional solvent properties for organic and inorganic chemicals.
This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications. It has been analyzed for the presence of nucleases and proteases.
Alkalmazás
- polymerase chain reaction (PCR)
- amplification of cDNA libraries
- DNA sequencing
- column-loading buffers for poly(A)+ RNA selection
- buffers for the transformation of competent E. coli
- transfection protocols.
Dimethyl sulfoxide has been used-
- as an oligonucleotide solvent in array spotting[1]
- as a solvent during miRNA microarray analysis and quantitative real-time PCR (qRT-PCR)
- for cell lysis during MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay
- for the preparation of the stock solution during MMP (mitochondrial membrane potential)cytofluorimetric assessment
- in the storage of human and animal cell lines and bacteriophage λ as a cryoprotective agent.
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
A transzformáció során exogén DNS-t juttatnak a sejtekbe, ami a Streptococcus pneumoniae esetében bizonyított alapvető genetikai módosítási folyamat.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocols
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Related Content
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield