Fontos dokumentumok
H3663
Anti-HA antibody, Mouse monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg
western blot: 0.25-1 μg/mL
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunocytochemistry
- in the immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg