Fontos dokumentumok
P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
99%
Szinonimák:
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
Teszt
99%
form
powder
bp
220 °C (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?