Fontos dokumentumok
727881
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
≥98%
Szinonimák:
DCTB
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
≥98.0% (HPLC)
form
powder
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Soluble Microporous Ladder Polymers Formed by Stepwise Nucleophilic Substitution of Octafluorocyclopentene: This study utilizes trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile in the context of creating soluble microporous polymers, particularly highlighting its utility in enhancing the properties of these materials. The detailed characterization and application in ionization spectra are discussed (Krishnan and Parthiban).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)