Merck
Passer à
52411
Acide heptafluorobutyrique
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Acide perfluorobutyrique, HFBA, Réactif d’Edman N° 3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
52,60 €
25 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
191,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CF3CF2CF2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
description
anionic
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤3 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acide heptafluorobutyrique (HFBA) a été utilisé pour couper les liaisons glycylsérine dans un protocole expérimental en vue de séquencer les protéines riches en glycine d′ongles de lézard.
Other Notes
FR - Visit the IC Portal to learn more
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
7724949540H1006
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide heptafluorobutyrique
signalword
Danger
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Articles
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Sequence of a glycine-rich protein from lizard claw: unusual dilute acid and heptafluorobutyric acid cleavages.
Inglis A
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 757-764 (1987)
Ulrika Eriksson et al.
Environmental science and pollution research international, 20(11), 7940-7948 (2013-04-17)
Diet and drinking water are suggested to be major exposure pathways for perfluoroalkyl substances (PFASs). In this study, food items and water from Faroe Islands sampled in 2011/2012 were analyzed for 11 perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs) and 4 perfluoroalkane sulfonic
V Gellrich et al.
Chemosphere, 87(9), 1052-1056 (2012-03-07)
Perfluorinated compounds (PFCs) can be detected worldwide in both, soil and water. In order to study the leaching behavior of this heterogeneous group of compounds in soil, flow-through column experiments have been conducted. Ten perfluoro carboxylates and four perfluoro sulfonates
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
52411-25ML-F04061838261014
52411-5ML-F04061832549538
52411-INTR-F04061826678886
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf