Rétention cellulaire
La nécessité de plus en plus pressante d'accroître la productivité et de réduire les coûts de fabrication tout en gagnant en souplesse opérationnelle entraîne un regain d'intérêt pour la perfusion. En effet, la perfusion permet de disposer de cultures cellulaires de haute densité, ce qui allège le traitement des volumes importants dans les bioréacteurs de production. La perfusion augmente votre souplesse de fabrication en offrant une productivité volumétrique accrue et des produits d'une qualité plus uniforme, avec des investissements en capitaux réduits.
Augmentez la densité de vos cellules, votre productivité et votre flexibilité
Obtenez des densités cellulaires viables bien supérieures tout en améliorant votre productivité upstream et votre souplesse de fabrication grâce à la solution de rétention cellulaire Cellicon®. Associée à votre bioréacteur, cette solution intensifie vos opérations upstream en éliminant en continu les milieux épuisés et en retenant en douceur de grands nombres de cellules viables. Il est donc possible de répondre facilement aux demandes de plus en plus nombreuses de perfusions de plus longue durée, et d'assurer ainsi le haut débit et le niveau de contrôle des procédés dont vous avez besoin.
Apprenez comment l'intensification des séquences d'ensemencement à l'aide de la solution de rétention cellulaire Cellicon® peut vous aider à atteindre des densités cellulaires supérieures, en réduisant les temps de traitement et le nombre d'étapes pour une plus grande souplesse de fabrication et de meilleurs rendements. Découvrez comme il est facile de l'intégrer à votre procédé de perfusion upstream.
Principaux avantages de la solution de rétention cellulaire Cellicon®
- Permet aux procédés de perfusion d'atteindre des densités cellulaires supérieures
- Fiabilité et reproductibilité des performances
- Haut débit et faible colmatage
- Contrôle intégral et régulation précise
- Transposition d'échelle prévisible et linéaire, du laboratoire à la production industrielle
- Facilité d'installation et d'utilisation
La solution de rétention cellulaire Cellicon® à l'échelle du laboratoire comprend l'ensemble de filtration sur feuille de membrane plane et à usage unique Cellicon® et un module de commande conçus pour répondre aux besoins de votre séquence d'ensemencement perfusée. Le module de commande affiche un schéma de tuyauteries et instrumentations (P&ID) qui permet aux utilisateurs de visualiser instantanément tous les paramètres du procédé. Cette solution de laboratoire est idéale pour le développement de votre procédé et les travaux de transposition à l'échelle supérieure et inférieure.
La solution de rétention cellulaire Cellicon® à l'échelle industrielle comprend l'ensemble de filtration Cellicon® et le système de rétention cellulaire Mobius® ainsi que le logiciel de commande Bio4C ACE™. Disponible en 50, 200, 500, 1000 et 2000 l, cette solution facile à utiliser garantit des performances prévisibles et une transposabilité linéaire. Le logiciel de commande Bio4C ACE™ peut fonctionner en mode manuel ou en mode automatisé via des recettes ; il facilite la mise en conformité avec le règlement 21 CFR Part 11 et l'annexe 11 du volume 4 d'EudraLex pour les besoins de vos procédés à usage clinique et commercial. Cette solution peut facilement être connectée à n'importe quel bioréacteur : tous les ensembles de filtration Cellicon® peuvent être soudés à n'importe quelle poche de bioréacteur, et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des raccords aseptiques.
Ressources produits apparentées
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.
À la une
Découvrez comment le filtre et le module de commande Cellicon® peuvent vous aider à atteindre une grande densité cellulaire dans vos opérations de perfusion.
Découvrez le principe de fonctionnement de Cellicon®, une solution de perfusion premium pour séquence d'ensemencement intensifiée avec optimisation de la maîtrise du procédé.