Absorbants et adsorbants
Les adsorbants et les absorbants sont essentiels pour gérer les substances présentes dans les liquides et les gaz. Les adsorbants, comme le charbon actif utilisé dans la purification de l'air et de l'eau, attirent et retiennent les molécules à leur surface, tandis que les absorbants, comme la chaux sodée, attirent les substances dans leur structure interne pour absorber les gaz ou les liquides. Ces deux types de mécanisme sont cruciaux pour différents procédés. Ils garantissent la pureté et l'intégrité des résultats expérimentaux, purifient les substances, éliminent les impuretés et préservent la qualité des solvants et des réactifs, améliorant au final l'exactitude et la fiabilité des résultats analytiques.
Aperçu du contenu
Le charbon actif utilisé comme adsorbant
Le charbon actif est couramment utilisé comme adsorbant pour l'adsorption, la décoloration et la purification des gaz et des liquides, ainsi que comme support de catalyseur, en raison de sa grande surface interne. Il convient à diverses applications, le charbon actif en poudre (PAC) offrant un chargement plus facile, et le charbon actif en granulés (CAG) convenant bien aux procédés de faible résistance impliquant des gaz. Cette substance polyvalente, dotée d'une structure poreuse semblable à celle d'une éponge et d'une excellente capacité d'adsorption, est essentielle dans les secteurs de la chimie, des aliments et des boissons, ainsi que de la protection de l'environnement. Issu de matériaux naturels comme le bois de pin ou le charbon minéral, le charbon actif est un choix durable destiné à diverses applications.
La chaux sodée utilisée comme absorbant de CO2
La chaux sodée absorbe efficacement le CO2 contenu dans l'air et les gaz, grâce à sa grande surface d'absorption interne et sa capacité d'absorption d'au moins 25 %. Elle convient aussi bien aux petits qu'aux grands systèmes d'absorption utilisés dans les laboratoires et les installations techniques. Certains produits contiennent en outre de la chaux sodée avec un indicateur qui change de couleur lors de l'absorption du CO2, ce qui garantit un suivi efficace sans rejet de CO2 dans l'environnement.
Tubes d'absorption de l'eau
Les tubes absorbant l'eau permettent de maintenir secs les réactifs et les solvants, en particulier lors de procédés comme le titrage Karl Fischer ou lorsque l'on travaille avec des solvants provenant de systèmes de prélèvement. Ces tubes sont également dotés d'un indicateur de remplissage qui indique le degré de déplétion.
Ressources produits apparentées
- Brochure: Purification Perfection
Quality materials for absorption, adsorption & filtration