Merck
Seringues analytiques
Seringue pour échantillonneur automatique avec corps en verre et piston pour échantillons liquides.
Il est crucial de choisir une seringue adaptée à votre besoin pour garantir une connexion étanche et sûre avec le port d'injection, le bon fonctionnement de l'instrument, l'exactitude du volume injecté et un bon fonctionnement sur le long terme. Nos marques proposent différentes seringues en fonction de leur pertinence pour votre application, de la compatibilité instrumentale et de vos préférences personnelles. Vous pouvez choisir le modèle qu'il vous faut parmi nos différents types de seringues analytiques pour liquides et gaz : seringues standards, seringues de haute qualité Hamilton, SGE et VICI® pour l'échantillonnage de précision. Nous proposons également des accessoires pour seringue ainsi que des seringues spécialement conçues pour certaines applications uniques.    
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 250
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 250
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Ressources apparentées
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Produits du type seringue Hamilton
Les seringues Hamilton sont disponibles sous deux formes, Gastight et Microliter™, qui diffèrent principalement de par la conception du piston. Ces seringues chimiquement inertes possèdent un corps en acier inoxydable, en verre borosilicaté de type I ou en PTFE. Grâce à leur piston avec extrémité de précision en PTFE, les seringues Gastight garantissent une étanchéité parfaite, sans fuite, pour les échantillons liquides et gazeux. Les seringues Microliter™, quant à elles, possèdent un piston en acier inoxydable et sont assemblées à la main avec un corps en verre adapté, assurant une bonne étanchéité entre les deux éléments. Ces seringues sont destinées aux échantillons liquides homogènes qui ne risquent pas de précipiter ou de se fixer au verre.
Produits du type seringue SGE
Les seringues SGE existent en version pour passeur automatique d'échantillons en GC et HPLC, et en version pour injection manuelle en GC et LC. Ces seringues sont disponibles avec plusieurs options, comme la protection du piston, le piston guidé et le piston SuperfleX® qui permet d'éviter toute courbure ou vrillage. Pour distinguer les divers volumes de seringue, SGE a doté ses seringues chromatographiques d'un code couleur qui permet d'identifier facilement le volume de chacune. Les seringues avec piston dans l'aiguille sont bien connues pour assurer un déplacement complet de l'échantillon sans contamination croisée.
Produits du type seringue VICI (Valco)
Nous proposons des seringues d'échantillonnage de précision VICI de Valco, fiables et de haute qualité, pour les échantillons liquides et gazeux. L'option de mise en pression intégrée permet de stocker et de transporter facilement les échantillons volatils. Conçues avec une aiguille fixe ou amovible, les seringues VICI sont étanches et conviennent aux petits volumes.