Production de peptides personnalisés
Les peptides synthétiques personnalisés sont un outil important dans la découverte de médicaments et la recherche en protéomique. Notre gamme de services de synthèse de peptides personnalisés facilite la tâche des chercheurs dans les applications exigeant des peptides et des puces de peptides personnalisés de grande qualité. En plus d'une technologie de pointe, de prix compétitifs et d'un investissement continu dans nos opérations à l'échelle mondiale, nous proposons :
- Une vaste expertise scientifique et plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine : nous sommes capables de répondre aux attentes de nos clients, quelle que soit leur complexité.
- Un service client et une assistance technique remarquables : nos clients bénéficient du meilleur service et de la meilleure assistance du marché.
- Notre engagement en faveur de la qualité pour des produits aux performances garanties : le fruit de nos instruments analytiques de pointe, couplés à un système de management de la qualité robuste.
Synthèse de peptides personnalisés
Profitez des connaissances de nos spécialistes sur la conception, les méthodes de synthèse et la manipulation des peptides sophistiqués. Nous proposons une palette complète de services pour accompagner les chercheurs.
Lignes directrices pour choisir la pureté des peptides personnalisés en fonction de l'usage prévu
Veuillez choisir la pureté recherchée (≥) parmi les options suivantes. Nous proposons aussi des puretés garanties par HPLC pour répondre aux divers besoins des recherches nécessitant d'autres niveaux de pureté et échelles de synthèse. N'hésitez pas à nous consulter au sujet de la pureté immunologique, pour laquelle nous proposons les niveaux suivants : produit brut, ≥ 70 %, ≥ 80 %, ≥ 90 % et ≥ 95 %.
Méthodes de dissolution et de stockage des peptides
Méthodes de stockage
- Les peptides sont fournis sous forme lyophilisée. Lorsque vous recevez des peptides, conservez-les à l'abri de la lumière à une température de 2 à 8 °C ou inférieure.
- Les peptides lyophilisés sont stables à température ambiante pendant quelques jours à quelques semaines. Si vous prévoyez de les stocker plus longtemps, nous vous recommandons de les conserver à une température inférieure ou égale à -20 °C.
- L'humidité peut dégrader la stabilité des peptides. Lorsque les peptides ont été conservés au congélateur, veillez donc à ce qu'ils reviennent à température ambiante bien avant de les utiliser.
Méthodes de dissolution
- Il n'existe aucun solvant universel capable de dissoudre la totalité des peptides lyophilisés, mais le solvant choisi doit être compatible avec l'essai biologique.
- Vous aurez peut-être besoin de tester plusieurs solvants afin de trouver celui qui vous convient. Pour choisir le solvant le mieux adapté à vos peptides, un certains nombre d'essais sera peut-être nécessaire.
- Il se peut que le premier solvant choisi ne fonctionne pas, il est donc préférable de commencer par tester les solvants qu'il est facile d'éliminer par lyophilisation. Il est aussi important d'effectuer des tests de solubilité avec une petite quantité de peptide avant de dissoudre la totalité de ce dernier.
Ressources produits apparentées
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
When selecting peptides for custom synthesis, several important factors should be considered during the design process. These considerations include sequence length, solubility and sequence stability.