Merck
Colorants pour la cytologie
Coloration de Papanicolaou d'un échantillon de sécrétion vaginale montrant la gamme caractéristique des colorations nucléaire et cytoplasmique de cellules exfoliantes.
La cytologie est l'analyse des cellules exfoliées et de cellules retirées de tissus du corps humain permettant le diagnostic rapide de nombreuses maladies communes. Notre gamme de colorants et de solutions de coloration prêts à l'emploi et de haute qualité pour la cytologie vous aideront à obtenir des résultats de tests cytologiques fiables et reproductibles. Notre offre comprend des solutions de Papanicolaou et une solution de coloration de Shorr pour le diagnostic des dérèglements hormonaux, des réactifs de coloration de Giemsa, des solutions à l'hématoxyline, des colorants lyophilisés incluant des colorants de Gill N° 1, 2 et 3, des réactifs de bleuissement et des colorants de Pappenheim.
Pour en savoir plus
Colorants de Papanicolaou
La coloration de Papanicolaou est une technique de coloration largement utilisée en cytopathologie, développée par le Dr George N. Papanicolaou. Nous proposons toute une série de colorants et de solutions de coloration de Papanicolaou pour colorer de façon différentielle divers composants des cellules, permettant un examen critique des noyaux et des composants cytoplasmiques. Les échantillons cytologiques communs incluent des cellules exfoliantes de sécrétions vaginales, cervicales, prostatiques et autres sécrétions corporelles. Les solutions de coloration de Papanicolaou sont proposées avec de nombreuses options de conditionnement pour des méthodes manuelles et automatisées. Les solutions de coloration nucléaire incluent une gamme de solutions à l'hématoxyline et de colorants lyophilisés.
Solution de coloration de Shorr
Le colorant de Shorr est une méthode de coloration mono-réactif rapide, exclusivement utilisée dans le cytodiagnostic hormonal. Il permet d'évaluer les changements caractéristiques dans l'épithélium vaginal, provoqués par les effets hormonaux du follicule et du corps jaune et de déterminer la phase du cycle œstral par l'examen de frottis vaginaux.  Les effets de l'hormone folliculo-stimulante (FSH) et de l'hormone du corps jaune influencent l'augmentation respectivement des cellules éosinophiles et des cellules cyanophiles.   Nos solutions de coloration de Shorr prêtes à l'emploi et certifiées CE-IVD conviennent aussi bien aux méthodes manuelles qu'automatisées.
Kits de coloration rapide Cytocolor™
Le colorant cytologique standard de Szczepanik avec des solutions modifiées (CYTOCOLOR™) est principalement utilisé pour le dépistage gynécologique de détection précoce. En 3-4 minutes, ces colorants donnent des informations fiables sur les changements cellulaires, le statut hormonal et la flore vaginale de frottis gynécologiques. Comparés à la coloration de Papanicolaou classique, le kit CYTOCOLOR™ ne requiert aucun colorant orange ; les cellules matures et kératinisées apparaissent en rose plutôt qu'en orange.
Tous nos kits et solutions sont adaptés aux applications de diagnostic clinique, ainsi qu'aux accréditations des laboratoires.
Kits et solutions de coloration rapide Hemacolor®
Nous proposons une vaste gamme de colorants Hemacolor® pour les échantillons non gynécologiques, couvrant tout, des frottis sanguins et de moelle osseuse aux échantillons cytologiques, incluant urine, produits de l'expectoration, BAAF, sperme, épanchements et lavages. Ces kits et solutions sont enregistrés comme dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) et certifiés CE pour les applications diagnostiques.
Nos kits Hemacolor® permettent une reproductibilité efficace de la coloration de Pappenheim en seulement 30 secondes. Les kits contiennent des pastilles tampon et 3 solutions prêtes à l'emploi et hautement stables (une solution de fixation, une solution rouge et une solution bleue). La sélection comprend également des solutions de coloration Hemacolor® individuelles. Nous proposons le colorant certifié CE-IVD Auto-Hemacolor® pour la coloration automatique de frottis de sang et de moelle osseuse en association avec les automates de coloration de lames Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) pour les applications de diagnostic ; il permet d'effectuer jusqu'à 1000 colorations.
Produits auxiliaires pour la cytologie
Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin pour recueillir, fixer, préparer et monter vos échantillons cytologiques en tout confiance.
  • Échantillon : Systèmes de collecte d'échantillon incluant des récipients, des écouvillons et des spatules stériles
  • Fixation : Spray de fixation M-Fix® pour prévenir la déshydratation de façon optimale, éthanol, alcool réactif et autres réactifs de fixation
  • Solution de différenciation : solution alcoolique acidifiée pour la différenciation des colorations à l'hématoxyline régressives
  • Déshydratation et transparisation : Éthanol, propan-2-ol, xylène, substituts du xylène incluant Neo-Clear™ sans xylène
  • Montage : Milieu de montage anhydre Neo-Mount™ sans xylène, DPX Néo non aqueux, milieu de montage sans DBP pour préparations permanentes, verre couvre-objet liquide M-Glas® pour remplacer les lamelles couvre-objet, agents de montage rapide Entellan® pour préparations permanentes, milieu de montage à base de toluène Krystalon™
  • Imagerie : Huiles à immersion pour la microscopie à fort grossissement