Merck
Électrosynthèse
L'électrosynthèse, ou synthèse électrochimique, est une technique de synthèse qui utilise l'énergie électrique pour initier des réactions chimiques et former de nouveaux composés. L'électrochimie a de nombreux avantages : réactivité nouvelle, grande tolérance aux groupements fonctionnels, chimiosélectivité, et capacité à synthétiser des composés complexes ou fortement fonctionnalisés potentiellement difficiles à produire par d'autres moyens. La synthèse électro-organique peut générer des intermédiaires réactifs instables ou difficiles à isoler, puis utiliser ces intermédiaires pour produire des molécules plus complexes via d'autres réactions électrochimiques. De plus, l'électricité remplace les produits chimiques toxiques et coûteux, ce qui permet de réaliser des synthèses de manière plus efficace, plus propre et moins chère selon les principes de la chimie verte.
Pour en savoir plus
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 22
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 22
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 22
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
Cellule de plateforme électrochimique SynLectro avec bouchon en PTFE et manchon percé pouvant laisse passer jusqu'à quatre électrodes.
Plateforme d'électrolyse SynLectroTM
Notre gamme de produits pour l'électrolyse, qui comprend des cellules en verre, des bouchons et manchons en PTFE, des supports d'électrode et des électrodes, permet aux chercheurs de mener des réactions électrochimiques de manière sûre et efficace. Notre plateforme de produits SynLectro™ est conçue pour simplifier et standardiser la synthèse organique électrochimique, en fonction de la réaction souhaitée et de l'échelle de la réaction (de la recherche à la production).
Un système portable et robuste entouré d'une mousse de protection noire avec un écran aux couleurs rouge et jaune vibrantes qui comprend le logo Sigma-Aldrich et un texte indiquant "Faraday Lab" et "Electrosynthesis Workstation".
Faraday Lab : station d'électrosynthèse
Faraday Lab : station d'électrosynthèse est un régulateur de puissance de type plug & play pour la synthèse électrochimique. Permettant trois types d'expériences (à courant constant, à tension constante et CV), ainsi que la possibilité d'enregistrer et d'exporter les données de réaction, Faraday Lab est votre porte d'entrée idéale pour l'électrosynthèse. Faraday Lab a une compatibilité universelle avec différentes configurations de matériel et d'électrodes, notamment avec notre propre plateforme d'électrolyse SynLectro™.