Méthode QuEChERS de préparation d'échantillons
La méthode QuEChERS est un type d'extraction en phase solide dispersive (dSPE) servant à préparer les échantillons. QuEChERS, de l'anglais "Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe", signifie rapide, facile, abordable, efficace, robuste et sûr. Développée initialement pour préparer les échantillons de fruits et légumes avant analyse des résidus de pesticides, cette méthode sert aujourd'hui à analyser d'autres catégories de composés chimiques, notamment les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), les PCB (biphényles polychlorés), les PBDE (polybromodiphényléthers) et les retardateurs de flamme. Introduit en 2002, son concept est désormais spécifié dans des méthodes officielles de l'Association of Analytical Communities (AOAC 2007.01) et du Comité européen de normalisation (EN 15662:2008).
Catégories à la une
Découvrez notre gamme de produits pour l'extraction en phase solide pour une préparation rapide et exacte des échantillons analytiques et des analyses chromatographiques efficaces et fiables. Notre offre comprend des cartouches, des plaques et des tubes d'extraction de SPE ainsi que des outils et des accessoires de SPE dispersive.
Atteignez des performances supérieures en CPG/GC grâce à nos colonnes, consommables et accessoires. Découvrez l'offre Supelco®.
Votre source d'approvisionnement pour les solvants : trouvez le solvant qu'il vous faut parmi les marques Supelco®, SigmaAldrich® et SAFC®, couvrant les utilisations analytiques, biopharmaceutiques et de laboratoire. Commandez en ligne.
Réalisez des séparations précises grâce à notre vaste collection de colonnes dédiées à la HPLC. Gagnez en rétention, en résolution et en sélectivité. Commandez dès maintenant.
Extraction d'échantillons QuEChERS
Les techniques d'extraction par solvant sont conçues pour maximiser le rendement d'extraction des analytes à partir de la matrice de base. Les analytes d'intérêt sont extraits de la matrice de l'échantillon à l'aide de solvants miscibles à l'eau (habituellement l'acétonitrile) et de fortes concentrations de sels et/ou de tampons. Le choix des solvants est délicat, car il s'agit de réduire au minimum la co-extraction d'autres composés. Les sels sont utilisés dans l'étape d'extraction pour créer une séparation de phase. Ils servent de tampons en ajustant le pH et en retirant l'eau contenue dans l'échantillon.
Nettoyage QuEChERS
Le nettoyage des échantillons permet de réduire les interférences durant l'analyse ultérieure, car toute interférence peut endommager l'instrumentation analytique et compliquer l'identification et la quantification des analytes. Contrairement aux méthodes de nettoyage traditionnelles réalisées avec des tubes de SPE, le nettoyage QuEChERS est facilité par le mélange de grandes quantités de sorbants de SPE avec l'extrait de l'échantillon. Ces sorbants éliminent les composés interférents présents dans la matrice et qui sont co-extraits avec les analytes d'intérêt. L'utilisation de sorbants du type PSA, C18 ou GCB (noir de carbone graphité) permet d'éliminer les sucres, lipides, stérols, acides organiques, protéines, caroténoïdes, la chlorophylle, et autres pigments avant une analyse par GC-MS/MS ou LC-MS/MS. Des sorbants Z-Sep spéciaux peuvent s'avérer nécessaires pour nettoyer les matrices difficiles contenant des pigments ou de la matière grasse.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- Afficher tout (9)
Protocoles apparentés
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
- Afficher tout (9)
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]