Connexions/Déconnexions pour le bioprocessing
Les systèmes de transfert de fluide stérilisés englobant des tubulures, des connecteurs, des clamps, des vannes et des déconnecteurs assurent une liaison critique entre les circuits de fluide jetables et les diverses étapes de votre procédé aseptique, qu'il s'agisse d'un transfert "plastique vers acier inoxydable" ou "plastique vers plastique". Nous proposons trois types de connecteur et un outil de sertissage pour la déconnexion stérile. Nous pouvons aussi configurer des ensembles à usage unique standards avec les types courants de tubulures du commerce, comme ceux en silicone durci au platine ou en élastomère thermoplastique C-Flex® 374.
Fiables et faciles à utiliser, les connecteurs Lynx® possèdent une conception unique qui assure un transfert des fluides en conditions stériles. Les connecteurs Lynx® sont disponibles séparément ou intégrés à un ensemble complet.
Pour en savoir plus
Produits
Connecteur Lynx® CDR ("Connect, Disconnect, and Reconnect")
Le connecteur Lynx® CDR permet une connexion fiable et validée pour les transferts multiples de fluides stériles. Il est conçu pour offrir une grande flexibilité dans les bioprocédés utilisant du matériel à usage unique, en permettant de réaliser jusqu'à six connexions, déconnexions et reconnexions de différents circuits d'écoulement tout en maintenant des conditions stériles et étanches. Le connecteur stérile Lynx® CDR est disponible dans une vaste gamme de tailles (du raccord cannelé de 3/8" au raccord TC 1½") et de configurations (de l'échantillonnage aux ajouts intermédiaires en passant par le transfert de liquides en vrac). Vous pouvez connecter, déconnecter et reconnecter vos systèmes hybrides et vos systèmes à usage unique aussi bien en conditions humides que sous pression.
Connecteur Lynx® S2S ("Sterile to Sterile")
Le connecteur Lynx® S2S est un dispositif à usage unique, à actionnement unique, autoclavable et compatible avec la stérilisation par rayons gamma, qui permet de raccorder des circuits de fluide stérilisés. Une fois les systèmes de couplage mâle et femelle connectés, le circuit de fluide stérile est fonctionnel et ne peut plus être démonté.
Connecteur Lynx® ST ("Steam-To")
Le connecteur Lynx® ST vous permet d'intégrer des circuits de fluide stériles jetables aux équipements à tuyauterie rigide compatibles avec les traitements à la vapeur. Disponible en versions ¼", ½" et 1", le connecteur Lynx® ST offre une connexion stérile économique, facile et fiable pour le transfert ou l'échantillonnage sécurisé des fluides stériles. Le connecteur Lynx® ST est compatible avec l'autoclavage et la stérilisation par rayonnement gamma, ce qui le rend idéal pour une intégration aux ensembles stérilisés.
Déconnexion stérile
L'outil de sertissage NovaSeal™ permet d'obturer et de déconnecter en toute sécurité un ensemble à usage unique en le divisant en deux circuits de fluide stériles. Disponible en format à actionnement manuel ou alimenté par piles, cet outil permet de sertir et de couper, en même temps et en un seul mouvement, un tube à sertir et un tube en silicone. Cet outil d'association et de sertissage de tube/tube à sertir vous offre un moyen stérile pour couper et séparer votre ensemble Mobius®, maintenir la stérilité, et protéger en toute sécurité le fluide de l'environnement extérieur.
Ressources produits apparentées
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector