Solutions pour les formulations injectables et parentérales
La stérilité est essentielle pour les applications à haut risque comme les formes injectables et parentérales, les solutions ophtalmiques et de dialyse péritonéale, et de nombreuses autres. Le paysage réglementaire a évolué avec des exigences croissantes de la part des agences réglementaires afin d'améliorer la sécurité des patients.
Atténuer le risque pour les formulations injectables et parentérales
Les produits à haut risque doivent être stériles et pratiquement exempts d'endotoxines. Un fabricant ne peut pas compter uniquement sur des procédés de stérilisation finale ou sur des tests de contrôle qualité pour s'assurer que ces exigences sont respectées. Les principaux éléments à prendre en compte portent sur :
- La réduction au minimum du risque tout au long du procédé pour obtenir un produit sûr.
- L'utilisation de matières premières pauvres en biocharge de haute qualité, car la biocharge doit être en accord avec les capacités de la méthode de stérilisation sélectionnée.
- L'utilisation de matières premières pauvres en endotoxines pour améliorer la sécurité du patient.
Sélection de la méthode de stérilisation
La stérilisation finale est la méthode de choix, car elle limite les erreurs potentielles ; il est également possible de la valider et de la contrôler, et en conséquence, elle contribue à l'amélioration de la sécurité du patient. Toutefois, il est possible qu'elle ne soit pas utilisable dans tous les cas, par exemple en raison d'une incompatibilité avec l'option de conditionnement sélectionnée ou de produits de dégradation potentiels.
Que vous utilisiez la stérilisation finale ou le traitement aseptique et la filtration stérilisante, il est critique de minimiser le risque tout au long du procédé pour obtenir un produit sûr en tenant compte des facteurs typiques que sont l'environnement, le personnel, les composants, l'équipement et les procédés. De plus, un contrôle qualité, une évaluation du risque et une gestion du risque doivent être en place.
Des matières premières sures, uniformes et dont le risque a été atténué
Pour atténuer les risques, le mieux est de réduire les quantités de biocharge sur l'ensemble du procédé. La contamination microbienne présente un risque pour le patient et est également susceptible d'induire une instabilité de la formulation et des API. Les sous-produits provoqués par la contamination microbienne sont tout aussi critiques et peuvent potentiellement ne pas être détectés par les tests de routine établis. C'est pourquoi il est important que les quantités de biocharge soient maîtrisées dans les sources potentielles de contamination.
Des niveaux de biocharge minimisés par le choix des matières premières et du traitement aseptique contribuent à des charges microbiennes avant stérilisation qui sont suffisamment basses pour la méthode de stérilisation sélectionnée afin de garantir la stérilité finale du produit pharmaceutique.
Le défi des endotoxines
Il est difficile d'éliminer les endotoxines des matières premières, et pratiquement impossible de les éliminer de la formulation. Par rapport à d'autres types de formulations, les endotoxines dans les formulations parentérales posent un risque accru pour la sécurité du patient. Par conséquent, ces formulations sont soumises à des exigences réglementaires plus strictes concernant les endotoxines.
Des mesures de précaution sont donc critiques, particulièrement quand les matières sont de source naturelle ou produites par des procédés biologiques, ou encore lorsque le procédé comprend des étapes où le produit est en vrac et non stérile ou en cas d'utilisation de solutions sans conservateur.
Notre offre de produits appuyés par une documentation réglementaire
En tant que partenaire privilégié pour les formulations à haut risque, nous mettons à votre disposition un savoir-faire réglementaire étendu et notre expertise pour vous aider à mettre en œuvre vos objectifs précis. Nous vous fournirons exactement le mélange de produits pharma et biopharma, de services et d'expertise dont vous avez besoin.
Notre offre étendue comprend des solutions pour les matières premières de haute qualité, appuyées par une profonde expertise réglementaire et technique et une connaissance des applications. Pour quelles raisons ? Parce que nous comprenons l'importance critique de la sécurité du patient et votre besoin de sécurité et de transposabilité. Les principaux aspects de ce que nous fournissons sont les plus hauts standards de qualité, de pureté et de fiabilité pour la formulation de vos produits parentéraux.
Le programme Emprove® vous permet de gagner du temps et de réduire vos efforts en vous fournissant la documentation réglementaire. Il comprend plus de 400 matières premières et matériaux de départ, ainsi que 20 familles de filtres et de produits à usage unique pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication. Notre expertise réglementaire visionnaire et notre documentation minimisent les risques et accélèrent la mise sur le marché de votre produit.
Sur la base des exigences et des défis auxquels vous faites face, en tant que partenaire fiable et loyal, nous fournissons :
- L'offre de produits Emprove® Expert pour répondre aux exigences des applications à haut risque avec des niveaux d'endotoxines et de biocharge spécifiés
- Des Dossiers Emprove® comprenant une documentation actualisée et complète d'aide à l'évaluation des risques
- Des informations sur les impuretés élémentaires selon la directive Q3D de l'ICH
- Un savoir-faire réglementaire et un support expert
Ressources produits apparentés
- Flyer: Requirements for Parenteral Applications
Browse the PDF flyer showcasing key features of our product portfolio
- Webinar: Excipients Selection for High-Risk Formulations
Get information on excipient selection and process optimization
- Article: Mitigating Parenteral Excipients Risks
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
- Article: Ensuring Sterility in Parenteral Drug Manufacturing
Learn strategies to help ensure the sterility of parenteral drugs and minimize risk during manufacturing of these high-risk applications.
Outils Internet
- Parenteral Process Guide
Find information on process design considerations at key steps of a parenteral process
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process