Produits à base de silicone
SILICONES
Les silicones, ou polysiloxanes, sont des polymères de synthèse comportant un squelette de silicium et d'oxygène similaire à celui du dioxyde de silicium, mais contenant en plus des groupes organiques. Contrairement à leurs homologues à base de carbone, ces composés polymères présentent une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques, en raison des propriétés physico-chimiques exceptionnelles de la liaison siloxane (-Si-O-). Les copolymères contenant du silicone et les réseaux modifiés par du silicone ont un squelette extrêmement flexible et une température de transition vitreuse (Tg) très faible, de l'ordre de −120 °C. En outre, ils présentent une bonne stabilité à la chaleur et à l'oxydation, une grande perméabilité aux gaz, d'excellentes propriétés diélectriques, une biocompatibilité élevée, ainsi qu'une tension superficielle minimale.
Pour en savoir plus
CLASSIFICATION DES SILICONES
Nos polymères à base de silicone (ou polysiloxanes) possèdent diverses propriétés des silicones et peuvent être classés comme des fluides, des élastomères ou des résines. Les polymères de poids moléculaire modéré sont des fluides, tandis que les polymères légèrement réticulés et de poids moléculaire élevé sont des élastomères. Les résines de faible poids moléculaire contiennent des groupes fonctionnels, généralement du type hydroxyle, alcoxy ou groupement chloré, qui subissent une hydrolyse et/ou une condensation pour former des structures fortement réticulées.
Les applications courantes en sciences des matériaux de nos produits de base incluent notamment :
- Les silicones élastomères, comme le poly(diméthylsiloxane) (PDMS), pour les impressions de motifs structurés en lithographie molle et les applications de structuration à l'échelle nanométrique (nanopatterning)
- Les produits diélectriques pour les actionneurs électrostatiques et les récupérateurs d'énergie diélectriques
- Les produits d'encapsulation et de conditionnement pour les dispositifs électroniques
- Les réactifs de modification des propriétés de surface pour les applications microfluidiques
COPOLYMÈRES ET HOMOPOLYMÈRES À BASE DE SILICONE
Les copolymères et homopolymères à base de silicone forment une surface hydrophobe qui absorbe peu l'eau et sont principalement utilisés dans la préparation de lubrifiants, de mousses et d'adhésifs polymères.
Les silicones de notre catalogue possèdent :
- Des substituants non réactifs qui ajustent les propriétés mécaniques et thermo-mécaniques (comme la température de transition vitreuse).
- Des substituants réactifs et des groupes terminaux permettant de réaliser une modification chimique (comme la réticulation).
- Différents poids moléculaires et niveaux de viscosité.
HUILES DE SILICONE
Notre catalogue contient des huiles de silicone (ou silicones liquides), autrement dit des siloxanes polymérisés liquides à chaînes latérales organiques. Elles sont plus stables du point de vue thermodynamique que d'autres siloxanes, grâce à leurs liaisons Si‐O‐Si hautement polarisées et à grande énergie de liaison. Les silicones liquides présentent une flexibilité structurale, une perméabilité et un pouvoir lubrifiant supérieurs en raison des groupes méthyle capables de tourner librement et de forces d'attraction intermoléculaires plus faibles. En outre, ils ont d'excellentes propriétés mouillantes et filmogènes du fait de leur faible tension superficielle ; ils sont également inodores, non toxiques, hydrofuges, et résistants aux produits chimiques et aux rayons UV.
Nous proposons un large éventail d'huiles de silicone de différents degrés de viscosité, allant de 5 mPa·s (ou 5 c·St) à 100 000 mPa·s (ou 100 000 c·St) à 25 °C. Nos huiles de silicone peuvent servir de fluides de chauffage et de refroidissement dans la régulation thermique. Dans les systèmes eau/huile, nos siloxanes forment des émulsions stables de microgouttelettes, qui sont couramment utilisées dans l'analyse de l'ADN et du sang, dans des réactions chimiques, la découverte de médicaments (drug discovery), les formulations d'encres, les produits cosmétiques, les textiles et les produits d'entretien.
Ressources produits apparentées
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.