Principaux documents
38302
Supelco
Sodium carbonate/Sodium hydroxide concentrate
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
1 L
180,00 €
2.5 L
432,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
180,00 €
2.5 L
432,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NB.21
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
15 mM NaOH in H2O
150 mM Na2CO3 in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Description générale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Application
Metrohm IC application note Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination.
Metrohm IC application note
AN-S-329Anions in FDG gypsum in accordance with VGB-M 701e (consultative document of European Technical Association for the Generation of Electricity and Heat).
Metrohm IC application note AN-S-325Fluoride and chloride in sodium carbonate solution.
Metrohm IC application note AN-S-317Determination of ions on surfaces of printed circuit boards .
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Notes préparatoires
Prepared with sodium carbonate, sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable