Facteurs de croissance et cytokines
Les cytokines et les facteurs de croissance sont des messagers chimiques qui médient la communication intracellulaire afin de réguler les fonctions cellulaires et nucléaires. Ces messagers solubles se fixent sur des récepteurs à la surface des cellules, qui à leur tour initient une cascade d'événements transmembranaires et intracellulaires dans le processus de transduction du signal. Une grande partie des récepteurs des facteurs de croissance et des cytokines sont reliés, via les protéines G, à la phospholipase C (PLC) liée à la membrane et aux protéines tyrosine kinases (PTK). L'activation des protéines kinases catalyse la phosphorylation d'autres protéines cellulaires, ce qui peut orchestrer des processus fonctionnels au sein de la cellule, ou constituer une étape d'une cascade de protéines kinases qui régule des événements nucléaires.
Aperçu du contenu
Les facteurs de croissance et leurs récepteurs
Cytokines
Facteurs de croissance et cytokines HumanKine®
Ressources apparentées
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
L'IL-1(interleukine-1) est l'une des nombreuses cytokines pro-inflammatoires utilisées dans les modèles de culture cellulaire
Les facteurs de croissance sont typiquement classés en "familles" en fonction de critères comme leurs caractéristiques fonctionnelles, ou bien les types de cellules et les processus cellulaires qu'ils régulent. Par exemple, les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent généralement les cellules de type épithélial, tandis que les facteurs de croissance dérivés des plaquettes (PDGF) agissent principalement sur les fibroblastes que l'on trouve couramment dans les tissus conjonctifs. Les cytokines, que l'on compare souvent aux facteurs de croissance, sont une pièce maîtresse du mécanisme de signalisation qui orchestre la réponse immunitaire. Au-delà de l'activité immunitaire, les cytokines peuvent diriger la prolifération cellulaire, la chimiotaxie et même l'apoptose. Les cytokines et les facteurs de croissance présentent des similarités en termes de structure et de mécanisme d'action, dans le sens où tous deux se fixent à des récepteurs spécifiques de la surface cellulaire, et où les récepteurs auxquels ils se fixent, partagent des homologies structurales distinctives.
Par ailleurs, des facteurs de croissance, des cytokines et des chimiokines ont été associés à des défaillances cellulaires et à la pathogenèse de maladies, ce qui n'est pas surprenant étant donné leurs fonctions critiques dans un large éventail de processus biologiques. Nous proposons plusieurs inhibiteurs, agonistes et antagonistes pour l'identification et la validation de cibles dans la découverte de médicaments. Découvrez nos protéines recombinantes de grande qualité destinées aux études sur les facteurs de croissance et les cytokines qui permettent d'obtenir une signalisation cellulaire reproductible et uniforme.
Les facteurs de croissance et leurs récepteurs
Les facteurs de croissance qui activent les récepteurs tyrosine kinase incluent le facteur de croissance épidermique (EGF), le facteur de croissance des fibroblastes (FGF), le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), les neurotrophines, le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) et le facteur de croissance insulinomimétique (IGF). Les récepteurs tyrosine kinase activés par ces ligands sont les suivants :
- Récepteurs de l'EGF (EGFR) – Des membres de la famille des facteurs de croissance épidermique (qui inclut Her-2/ErbB-2) ont été associés à la prolifération de cellules tumorales, à l'amélioration de la survie des tumeurs, à l'angiogenèse et à la propagation métastasique.
- Récepteurs du FGF (FGFR) – La voie de signalisation du facteur de croissance des fibroblastes est impliquée dans la prolifération, la migration, la différenciation et la survie des cellules embryonnaires. Dans un organisme adulte, les FGFR interviennent dans la réparation des tissus et la réponse aux blessures.
- Récepteurs du PDGF (PDGFR) – Les récepteurs du facteur de croissance dérivé des plaquettes activent diverses enzymes, facteurs de transcription et molécules adaptatrices. Les PDGF jouent un rôle majeur dans le développement embryonnaire, la cicatrisation et la régulation de la pression des fluides interstitiels dans les tissus.
- Trk – La famille des tyrosines kinases du type protéine de surface cellulaire regroupe des tyrosines kinases qui servent de récepteurs pour les neurotrophines. Les Trk médient la survie neuronale, la croissance des axones et des dendrites, la chimio-attraction et la plasticité synaptique.
- Récepteurs du VEGF (VEGFR) – Les membres de la famille des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire sont des récepteurs tyrosine kinase spécifiques qui sont impliqués dans la médiation de la prolifération des cellules endothéliales vasculaires du sang, l'angiogenèse, la vasculogenèse et l'organisation du système vasculaire embryonnaire.
Cytokines
Tout comme les facteurs de croissance, les cytokines sont des molécules de signalisation solubles qui induisent ou régulent des processus biologiques essentiels. Au-delà de leur rôle dans l'induction pro et anti-inflammatoire, les cytokines peuvent réguler l'activation, la différenciation, la prolifération ou la migration des cellules immunitaires et non immunitaires.
Facteurs de croissance et cytokines HumanKine®
Nous sommes fiers de vous proposer les facteurs de croissance et les cytokines HumanKine®. Ces réactifs de grande pureté sont élaborés à partir d'une technologie efficace basée sur des cellules humaines. Ils constituent un excellent choix pour vos applications de recherche critiques sur l'inflammation, le cancer, les cellules souches et le développement d'anticorps.
Les facteurs de croissance HumanKine® sont :
- Produits dans des cellules HEK 293
- Recombinants et exempts de constituants d'origine animale, pour diverses applications
- Connus pour produire des types de modification post-traductionnelle et de glycosylation humains authentiques