Étalons de propriétés physiques et chimiques
La mesure des propriétés physiques et chimiques d'une substance est un élément important pour déterminer son identité et sa pureté. Le niveau de qualité des données analytiques produites par les laboratoires doit être toujours plus élevé, et cette tendance s'accélère rapidement. Pour ce faire, il est nécessaire d'atteindre un haut degré d'exactitude lors de l'étalonnage des équipements de laboratoire, grâce à des étalons analytiques.
Vous pouvez choisir parmi une vaste sélection d'étalons et de matériaux de référence certifiés (MRC) correspondant à de nombreux paramètres d'analyse, notamment les suivants :
Notre gamme comprend également des étalons pétrochimiques couramment employés pour l'étalonnage des instruments de laboratoire servant à l'analyse du pétrole et de ses produits dérivés. Ces étalons incluent des étalons de point de trouble, de point d'aniline, d'indice de cétane, de CFPP, de distillation, de point de congélation, de point d'écoulement et de point de fumée.
Produits
Documentation produit apparentée
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Titrage - Matériaux de référence volumétriques
L'exactitude de la détermination des titres est un critère important pour réaliser une analyse par titrage précise et comparable. Les produits Certipur® pour étalons volumétriques comportent des matériaux de référence secondaires de grande pureté pour l'acidimétrie, l'alcalimétrie, l'argentométrie, la complexométrie, l'iodométrie et le titrage redox. Les matériaux de référence volumétriques sont parfaits pour normaliser les solutions volumétriques et ainsi produire des résultats fiables. Ils sont fabriqués et subissent de nombreuses analyses conformément à la section "Réactifs" des pharmacopées, et sont mesurés avec la plus grande précision possible selon l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034.
Solutions colorées de référence
Pour l'étalonnage et la vérification des données d'analyse, notre offre comprend une large gamme de solutions de matériaux de référence certifiés pour les solutions colorées, conformes à diverses pharmacopées comme l'USP et la Ph. Eur., ou d'autres méthodes de mesure de la couleur comme l'APHA.
DBO/DCO, COT
La DBO (demande biologique en oxygène) mesure la quantité d'oxygène dissout consommée par les micro-organismes afin de décomposer la matière organique présente dans les eaux usées. La DCO (demande chimique en oxygène) mesure la quantité d'oxygène nécessaire à l'oxydation des polluants organiques présents dans l'eau ou les eaux usées. Le COT (carbone organique total) est devenu un paramètre important qui sert à surveiller les taux globaux de composés organiques présents dans les eaux usées en termes de teneur en carbone totale.
Nous fournissons, pour ces analyses, des étalons de qualité "matériau de référence certifié" et de "qualité analytique", sous forme de solutions d'étalonnage prêtes à l'emploi et de matériaux à matrice du type MRC.
MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE DU TYPE TAMPON DE pH
Un tampon est une substance chimique qui maintient constant le pH d'une solution en cas d'ajout d'acide ou de base. Les solutions tampons sont également essentielles au maintien d'un bon étalonnage des instruments de mesure du pH. L'exactitude des mesures de pH est directement affectée par les matériaux tampons de référence utilisés durant l'étalonnage. Les substances et solutions tampons de référence certifiées Certipur® sont certifiées selon l'ISO 17034 et l'ISO/CEI 17025 pour vous offrir une exactitude, une fiabilité et une commodité maximales tout en garantissant des résultats uniformes et en évitant la répétition d'analyses coûteuses.
Notre gamme de tampons de pH comprend des étalons de référence de haute qualité pour la surveillance et l'étalonnage en routine de vos instruments de mesure du pH, notamment des sachets à usage unique, des solutions (colorées ou non) prêtes à l'emploi, et des substances tampons pures compatibles avec tous les instruments.