75335
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Synonyme(s) :
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
Forme
liquid
Concentration
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.