02321
Acide 2,6-pyridinedicarboxylique
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
Acide dipicolinique, DPA, DPAc
62,40 €
About This Item
62,40 €
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (T)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Pf
248-250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1%, clear
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Liaison
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup