Merck
AccueilProduitsChimie analytiqueMatériaux de référenceÉtalons d'acides aminés, de peptides et de protéines
Étalons d'acides aminés, de peptides et de protéines
Étalons de référence d'acides aminés, de peptides et de protéines pour les procédures protéomiques et l'analyse des aliments
Les étalons de référence d'acides aminés, de peptides et de protéines sont essentiels à différentes analyses, notamment en protéomique et dans les tests sur les aliments. Nous proposons des matériaux de référence certifiés et des étalons spécialement conçus de divers acides aminés, enzymes, protéines intactes, peptides à chaînes lourdes ou légères et analogues stables avec marquage isotopique. Nos matériaux de référence sont compatibles avec les applications d'analyse par spectrométrie de masse destinées à la découverte de biomarqueurs, la recherche pharmaceutique, l'analyse clinique et diagnostique, la protéomique ascendante et descendante et l'authentification des produits alimentaires.
Ressources produits apparentées
Acides aminés
Notre gamme d'acides aminés comprend des matériaux de référence certifiés (MRC) TraceCERT® purs. Nos MRC sont certifiés par résonance magnétique nucléaire quantitative (RMNq) conformément aux lignes directrices de l'ISO/CEI 17025 et de l'ISO 17034. Nous proposons également des solutions de matériaux de référence certifiés et des étalons analytiques de mélanges d'acides aminés.
Peptides
Notre gamme d'étalons de peptides comprend des étalons analytiques compatibles avec la HPLC et des étalons de phosphopeptides MS PhosphoMix. Les étalons de phosphopeptides sont utilisés pour tester les forces et les faiblesses des échantillons de phosphopeptides par une analyse par spectrométrie de masse. Ils contiennent des phosphopeptides de synthèse dont la séquence est dérivée de peptides d'origine naturelle. Les étalons MS PhosphoMix sont disponibles en trois types, chacun présentant la même séquence d'acides aminés, mais des sites de phosphorylation différents. Tous les étalons MS PhosphoMix sont disponibles en version de même abondance isotopique que dans la nature (légère) et en version enrichie en isotope (lourde), stable.
Protéines
Nous proposons une vaste gamme d'étalons de référence de protéines. Dans ce cadre, nos matériaux de référence certifiés de protéines complètes et intactes Cerilliant® servent d'étalons de référence dans les applications de LC-MS/MS qualitatives et quantitatives pour les analyses diagnostiques, les tests de libération pharmaceutiques, et les analyses sur la sécurité des aliments. Notre gamme comprend aussi des anticorps monoclonaux de l'USP et du NIST pour le développement de méthodes pharmaceutiques et les tests de conformité des systèmes. Nous proposons plus de 50 étalons de référence de protéines allergènes alimentaires, notamment des étalons de InBio™ et des matériaux de référence certifiés de Cerilliant. Nous fournissons aussi un ensemble de protéines de SARS-CoV-2 proposées par InBio™, ainsi que des étalons de protéines pour la chromatographie d'exclusion stérique.