Merck
AccueilProduitsMicrobiologie industrielleKits, instruments et consommables pour la détection de pathogènes
Kits, instruments et consommables pour la détection de pathogènes
Les tests des pathogènes sont une composante essentielle et un facteur de réussite important de programmes de sécurité alimentaire et de contrôle des procédés efficaces. Dans des industries sensibles impliquant une production agro-alimentaire, la détection des pathogènes est une partie importante des procédures destinées à garantir la sécurité du consommateur. Les avancées technologiques offrent plusieurs approches pour détecter des pathogènes dans un échantillon donné. Bénéficiez de notre large gamme de produits pour les tests des pathogènes qui répondront à vos besoins.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 165
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 165
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Méthode PCR (réaction en chaîne par polymérase) pour la détection des pathogènes
La différenciation des pathogènes par leur signature d'ADN ou d'ARN unique en utilisant des méthodes diagnostiques impliquant une amplification de l'ADN, telles que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), contribue à dépasser des problèmes comme les faux positifs, la mise en culture des micro-organismes, etc. Les techniques de PCR permettent une détection sensible, rapide et précise des microbes.
Le système Assurance® GDS est une méthode éprouvée de détection moléculaire par PCR comprenant trois étapes simples : l'enrichissement de l'échantillon, la préparation de l'échantillon à l'aide de la séparation immunomagnétique (IMS) PickPen™ et l'analyse par PCR avec le Rotor-Gene® Q Assurance® GDS. Conçues pour une polyvalence optimale, diverses parties de la préparation d'échantillon Assurance® GDS peuvent maintenant être automatisées avec le système PipetMax Assurance® GDS, permettant aux laboratoires des usines de personnaliser leurs tests pour mieux s'adapter à leurs besoins changeants. Les résultats sont disponibles le jour même ou le lendemain, et non après plusieurs jours comme c'est le cas avec une confirmation par mise en culture complète, ce qui représente un gain de temps précieux pour des denrées périssables. Le système a été validé par diverses instances, y compris l'AOAC, l'AFNOR, MicroVal et Santé Canada.
Dosage immuno enzymatique (méthode ELISA) pour la détection des pathogènes
Le dosage immunoenzymatique (ELISA) est une des méthodes immunologiques les plus couramment employées pour la détection des agents pathogènes d'origine alimentaire. Il permet des dosages hautement efficaces qui maximisent le rendement des laboratoires et minimisent les temps d'exécution.
Nos produits TRANSIA® AG (dosage immunoenzymatique) et TRANSIA® PLATE incorporent une technologie d'essai en "sandwich" d'anticorps-antigène qui a fait ses preuves pour la détection de pathogènes alimentaires dans des échantillons de produits et des échantillons environnementaux. Nous proposons un système fiable et précis avec une efficacité à haut débit. Les validations complètes par l'AOAC et l'ISO, ainsi que les témoins positifs et négatifs intégrés, se conjuguent pour offrir aux utilisateurs la nécessaire confiance dans leurs résultats. Le format à 96 puits efficace et la possibilité d'automatisation font de TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE la solution idéale pour les tests de grands volumes.
Gemini® est notre processeur de microplaques entièrement automatisé qui est compatible avec tous les dosages immunoenzymatiques et pré-programmé pour nos essais TRANSIA® PLATE. Il offre une capacité accrue par rapport à d'autres systèmes de test à haut débit.
Tests à flux latéral
Les tests à flux latéral sont des immuno essais permettant de détecter des pathogènes alimentaires avec un confort d'utilisation optimal. Ces tests constituent des mini-laboratoires qui comportent un contrôle positif intégré permettant de tester les principaux pathogènes de façon optimale. Les résultats définitifs sont obtenus en 20 minutes à peine.
Nos tests par immuno essai à flux latéral en une étape VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) sont conçus pour être utilisés avec nos milieux d'enrichissement, tels que mEHEC, pour la détection de pathogènes dans les denrées alimentaires et l'environnement.
Explorez nos immunodosages visuels à flux latéral en une étape Singlepath® qui peuvent être utilisés en combinaison avec nos milieux GranuCult® conformes à l'ISO pour obtenir des performances de test optimales dans la détection de Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes et Campylobacter.
Nous proposons également le Test® 1-2 pour Salmonella, qui est le premier test à usage unique à base d'anticorps largement accepté pour la détection de Salmonella dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Il associe une technologie brevetée et une application pratique, se traduisant par des performances éprouvées et une facilité d'utilisation, et fournissant des résultats précis, fiables et validés.
Milieux d'enrichissement à la demande
Il est maintenant possible d'accéder à la demande, sur simple pression d'un bouton, à des milieux de culture pour l'étape d'enrichissement du processus de détection des pathogènes. Le nouveau système ReadyStream® prépare et distribue jusqu'à 100 litres de milieu pré-chauffé à utiliser où et quand vous en avez besoin. Lors d'une étape initiale de 20 minutes par poche de milieu, le milieu de culture déshydraté et gamma irradié contenu dans la poche est réhydraté en ajoutant de l'eau stérilisée par filtration. Cela crée un stock de milieu concentré 10×, à partir duquel n'importe quelle quantité peut être diluée sur place pour fournir un volume 10× plus important pour distribution immédiate.