Analyses des eaux usées et des eaux de procédés
Le traitement des eaux usées et des eaux de procédés est nécessaire pour protéger la santé publique et l'environnement, ainsi que pour maintenir l'efficacité des procédés industriels. Des analyses régulières des effluents aux différentes étapes de traitement des eaux usées sont requises par la plupart des autorités réglementaires. Le teneur chimique des eaux de procédés utilisées dans les chaudières et les systèmes de refroidissement est également typiquement analysée.
Articles techniques apparentés
- Nous sommes un leader mondial de l'industrie des sciences de la vie et produisons des tests en kit pour mesurer de nombreux analytes. Water Online s'est entretenu avec nous au sujet des avancées réalisées dans le domaine de la mesure de la demande chimique en oxygène.
- Ordered pore structures, high specific surface areas are some properties that make it possible for mesoporous silica to be used in applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
- Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
- Dosage exact pas à pas de l'ammonium dans les eaux usées par réflectométrie avec le réactif de Nessler ou du bleu d'indophénol en utilisant des bandelettes réactives et un système Reflectoquant®.
- Afficher tout (29)
Protocoles apparentés
- Le nécessaire de contrôle colorimétrique Millipore® est un kit portatif de recueil et d'analyse des fluides hydrauliques, des produits chimiques en vrac, des eaux de chaudières et des huiles de lubrification. Le kit comprend suffisamment de consommables pour effectuer 100 analyses.
- Du triclosan a été détecté par HPLC avec détection UV et MS/MS dans les eaux usées rejetées par une usine.
- Disposer d'installations et d'équipements industriels efficaces est l'une des conditions préalables fondamentales pour garantir des opérations économiques durables. L'accumulation indésirable de dépôts de tartre dans les tuyaux, les chaudières et les turbines, principalement due aux silicates, constitue un problème qu'il est possible d'éviter. Un test rapide et sensible peut permettre de lutter contre cette menace.
- Quantifiez le sélénium présent dans l'eau avec ce test photométrique et un échantillon filtré limpide en mesurant le résultat à 445 nm.
- Afficher tout (16)
Trouver d'autres articles et protocoles
Traitement et analyse des eaux usées
Pour protéger l'environnement et les collectivités, presque tous les gouvernements exigent le traitement et l'analyse des eaux usées municipales provenant des ménages et des eaux usées industrielles issues d'installations chimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires et autres installations de production. Il y a quatre étapes de traitement principales dans les procédés de traitement des eaux usées. Le traitement préliminaire élimine des eaux usées tous les solides de grande taille et décantables. Les traitements secondaires utilisent une croissance microbiologique accélérée pour éliminer les polluants organiques.
Le traitement tertiaire utilise une combinaison de procédés chimiques et biologiques pour réduire la charge en nutriments dans les eaux usées. Le traitement quaternaire élimine les polluants émergents particulièrement difficiles à éliminer, tels que les composés pharmaceutiques et autres molécules complexes. L'analyse à chaque étape est requise pour contrôler des paramètres chimiques clés comme les composés azotés, les phosphates et le chlore.
Analyses des eaux de procédés et de refroidissement
Analyser les eaux de chaudières et de refroidissement est essentiel pour les centrales électriques et les industriels tels que les entreprises chimiques, pharmaceutiques, techniques ou agro-alimentaires. Contrôler la teneur en silicates, en calcium et en magnésium est impératif, car ils forment des dépôts calcaires, entraînant des coûts de maintenance et des temps d'arrêt supérieurs. De plus, la teneur en fer est également contrôlée en tant qu'indicateur de la corrosion d'un système. Typiquement, une étape de déminéralisation est effectuée en passant l'arrivée d'eau à traiter dans un clarificateur avant qu'elle ne pénètre dans la cuve d'eau d'alimentation. L'eau subit d'autres traitements avant d'être envoyée dans la boucle de la chaudière ou du système de refroidissement pour faire fonctionner des turbines ou pour d'autres activités.
Technologies d'analyse des eaux usées et des eaux de procédés
Les agences réglementaires, comme l'US EPA (U.S. Environmental Protection Agency), requièrent l'utilisation de méthodes officielles lors des analyses de l'eau potable (Safe Drinking Water Act) et des eaux usées (Clean Water Act). Ces méthodes requièrent des analyses microbiologiques par mise en culture ou par des techniques moléculaires et des tests chimiques via des analyses spectrophotométriques, de pH, de la conductivité et de la turbidité. Des méthodes plus sensibles qui analysent les polluants à l'état de traces dans l'eau et les eaux usées ou les solides solubles à l'acide s'appuient sur une détection à un seuil bas de l'ordre du ppb par ICP-MS ou ICP-AES.