Merck
AccueilServicesProduits personnalisésServices de génie cellulaire et de développement de lignées cellulaires CHOZN®
Services de génie cellulaire et de développement de lignées cellulaires CHOZN®
La constitution et l'isolement de lignées cellulaires ou de clones hautement productifs peuvent se révéler coûteux et laborieux. Libérez vos ressources : laissez votre service de R&D se concentrer sur la mise au point de nouvelles thérapies en confiant le développement de vos lignées cellulaires pour la production aux scientifiques hautement qualifiés de notre plateforme CHOZN®.
Forts de plusieurs années d'expérience dans l'édition génomique de lignées de cellules d'ovaire de hamster chinois (cellules CHO pour "Chinese Hamster Ovary"), nous pouvons vous assister dans vos efforts de bioproduction et de recherche. Nos services sur mesure utilisent un éventail de techniques de biologie moléculaire, dont notre propre technologie des nucléases à doigt de zinc (ZFN) CompoZr®, pour élaborer des lignées cellulaires efficaces qui vous permettent de réduire vos coûts et vos délais de production.
Parmi les services proposés :
  • Conception de lignées de cellules CHO pour la bioproduction
  • Développement sur mesure dans vos lignées de cellules CHO
  • Développement sur mesure de lignées cellulaires recombinantes dans notre propre lignée de cellules CHO CHOZN® GS
Chaque projet de génie cellulaire est divisé en plusieurs phases qui sont facturées l'une après l'autre. Nous restons en étroite communication technique avec votre service de R&D pour que vos projets avancent sans heurts et lançons chaque nouvelle phase sur accord mutuel.
Demande d'informations
Sous-traitance de la conception et de la modification génétique de lignées de cellules CHO
Phases d'un projet de conception de lignées cellulaires classiques
  • Phase 1 : Lancement du projet et transfert de technologie
  • Phase 2 : Conception et validation des ZFN
  • Phase 3 : Préparation, transfection et confirmation de l'activité des ZFN
  • Phase 4 : Clonage et caractérisation de cellules isolées
  • Phase 5 : Recherche de mycoplasmes, essais de stérilité et livraison des clones
Phases d'un projet de développement de lignées cellulaires classiques
  • Phase 1 : Lancement du projet et transfert de technologie
  • Phase 2 : Construction du vecteur d'expression
  • Phase 3 : Constitution et caractérisation d'une population stable
  • Phase 4 : Clonage et caractérisation de cellules isolées
  • Phase 5 : Analyse de stabilité génétique (facultatif)
  • Phase 6 : Évaluation de la qualité des protéines (facultatif)
  • Phase 7 : Tests de sécurité et transfert des clones
  • Phase 8 : Mise au point des milieux, des nutriments et du procédé (facultatif)
  • Phase 9 : Constitution et caractérisation de la banque cellulaire mère (facultatif)
N'hésitez pas à faire part de vos besoins à notre équipe. Un scientifique vous recontactera. Nous élaborerons alors une proposition reprenant les détails de votre projet et pourrons lancer le travail dès réception de votre accord.
Modification génétique avec les nucléases à doigts de zinc CompoZr®
Puissant outil de création de nouvelles lignées CHO, les nucléases à doigts de zinc (ZFN pour "Zinc Finger Nuclease") sont une famille de protéines de liaison à l'ADN recombinantes qui créent des cassures double brin dans l'ADN à des emplacements spécifiés par l'utilisateur. Ces cassures stimulent les processus de réparation naturelle de l'ADN, par recombinaison homologue (HR pour "Homolohous Recombination") et jonction d'extrémités non homologues (NHEJ pour "Non-Homologous End Joining"). Grâce à des protocoles robustes et reconnus, notre équipe peut induire des modifications ciblées dans le génome de lignées cellulaires, notamment :
  • Délétions géniques ciblées (inactivations ou knock-outs)
  • Intégrations ciblées (insertions ou knock-ins)
  • Modifications génétiques
Nous proposons des réactifs ZFN aux formats ADN plasmidique et ARNm. Une autre solution consiste à utiliser des ZFN marquées par fluorescence. Cela permet de réaliser une cytofluorométrie en flux, et donc, d'obtenir une population enrichie en cellules d'intérêt.
La solution idéale pour votre procédé
  • Expertise dans les projets de développement biopharmaceutique
  • Prestations modulables avec des options adaptées à vos besoins précis
  • Accès à coût raisonnable aux toutes dernières technologies (ZFN CompoZr®, ARNi MISSION®)
  • Livraison de lignées de cellules CHO productives utilisables immédiatement
  • Documentation et contrôle qualité assurés
  • Gestion personnalisée des délais et des livrables
Something went wrong, please try again.