43617
Sodium hydroxide solution
0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Synonyme(s) :
Hydroxyde de sodium solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Concentrat d'hydroxyde de sodium, 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Concentration
0.1 M NaOH in water (0.1N)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Liaison
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.