Microextraction en phase solide (SPME)
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons polyvalente et sans solvant. Elle repose sur le principe d'adsorption/absorption et désorption et utilise une fibre recouverte d'une phase extractive pour concentrer les analytes présents dans un échantillon. Elle regroupe avec succès l'échantillonnage, l'isolement et l'enrichissement d'un analyte en une seule et même étape. La SPME est largement employée dans le prélèvement des échantillons volatils environnementaux, des échantillons d'aliments et de boissons, d'arômes et de parfums, de médecine légale et de toxicologie, ainsi que des échantillons pharmaceutiques.
Ressources produits apparentées
Selection Guide for Supelco SPME Fibers
The Use of SPME-GC/MS to Determine the Best Packaging Material for Preventing Light-Induced Off-Flavors in Milk
Rugged and Reproducible Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling with Nitinol-Core Fibers
Brochure : SPME for GC Analysis
Brochure : Supel™ BioSPME 96-Pin Devices
Note d'application : Sample Preparation of Serum Prior to Determination of Free Testosterone
Article technique : Protein Binding Determination - Comparison Study of Techniques & Devices
Fibres de SPME intelligentes
Les fibres de SPME intelligentes sont le fruit de notre expertise et de nos innovations sur les revêtements pour SPME traditionnels. Elles constituent un format de SPME intelligent qui donne des résultats exacts, fiables et uniformes. Nos fibres intelligentes, notamment les fibres Carboxen®, les fibres à double revêtement ou les fibres avec couche de finition, comportent une puce unique pour préparer les échantillons de manière fluide et offrir d'autres avantages, notamment :
- Traçabilité pour vérifier l'utilisation, le nombre de coups, les dates d'utilisation et les températures d'exposition
- Préparation d'échantillons à haut débit
- Application automatique de paramètres corrects pour chaque revêtement de fibre
Pour de plus amples informations sur les fibres de SPME intelligentes pour l'échantillonnage automatisé, consultez Smart SPME Fibers for Automated Sampling.
Fibres de SPME avec structure interne en nitinol
La structure interne en nitinol des fibres de SPME améliore les performances de la fibre et la précision des résultats chromatographiques. Les fibres dotées de revêtements en Carboxen®/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS) ou polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB) sont disponibles avec une structure interne en nitinol. Autres avantages des fibres contenant du nitinol :
- Meilleure reproductibilité d'un lot à l'autre et d'une fibre à l'autre
- Durabilité accrue des fibres
- Sélectivité et inertie similaires à celles des fibres avec structure interne en silice fondue
Pour de plus amples informations sur les fibres de SPME avec structure interne en nitinol, consultez Nitinol Core SPME Fibers.
FIBRES DE SPME AVEC COUCHE DE FINITION (OC POUR OVERCOATED)
L'ajout d'une couche de finition sur les fibres est une nouvelle technologie destinée à protéger les fibres de SPME des composants de la matrice. Cela permet l'immersion directe de la fibre dans des échantillons complexes assurant une extraction plus efficace (p. ex. des composés semi-volatiles). Le polydiméthylsiloxane (PDMS) est utilisé pour recouvrir une fibre de PDMS/divinylbenzène (DVB). La fibre qui en résulte est physiquement plus robuste et résistante à l'encrassement chimique, et permet une étape de lavage efficace pour éliminer également la matrice adhérente.
Découvrez les fibres avec revêtement disponibles.
BioSPME
La technologie BioSPME fait gagner énormément en rapidité et en simplicité par rapport aux techniques de préparation d'échantillons bio-analytiques actuellement employées dans les études de fixation aux protéines plasmatiques et autres analyses d'analytes libres. Les principaux avantages des dispositifs de BioSPME Supel™ sont :
- Procédure de travail 3 fois plus rapide par rapport aux méthodes s'appuyant sur la dialyse à équilibre rapide
- Format universel à 96 broches, compatible avec les consommables standards
- Procédure de travail simple, compatible avec l'automatisation totale et l'utilisation manuelle
Pour de plus amples informations sur les dispositifs de BioSPME Supel™ à 96 broches, consultez Supel™ BioSPME 96-Pin Devices.