Applications des réactifs de culture végétale
La culture de cellules végétales comme la culture de semences, de méristèmes, de calus, de bourgeons et autres tissus végétaux, requiert des suppléments et des réactifs spéciaux. Nous proposons des agents gélifiants, des régulateurs de croissance végétale, des auxines, des cytokinines, des qualités d'eau particulières et d'autres suppléments comme des antibiotiques et des acides aminés qui favorisent la croissance et le développement des cellules végétales en culture.
Agents gélifiants pour la culture de tissus végétaux
Un tissu végétal est cultivé dans un milieu liquide ou placé sur un substrat gélifié. La gélose sert depuis longtemps d'agent gélifiant pour la culture des tissus végétaux. Phytagel™ est un substitut de la gélose produit à partir d'un substrat bactérien optimisé pour la culture végétale. Il donne un gel transparent, incolore et d'une grande résistance qui facilite la détection des contaminations microbiennes. Agargel™ est un mélange de gélose et de Phytagel™ qui a été mis au point pour aider à contrôler la vitrification dans les cultures de tissus végétaux, et qui produit un gel semi-transparent encore plus performant dans la détection des contaminations. L'agent gélifiant Gelrite® (Gelzan™) est un autre substitut de la gélose qui peut être utilisé dans les applications de culture de tissus végétaux.
Aperçu du contenu
Régulateurs de croissance végétale
Les régulateurs de croissance végétale peuvent faciliter la croissance cellulaire et induire des voies métaboliques dans les protocoles de culture cellulaire et tissulaire. Les régulateurs de croissance végétale englobent les auxines, les cytokinines et la zéatine. Notre collection d'hormones végétales comprend l'acide abscissique, l'acide jasmonique et l'acide gibbérellique. Les herbicides validés pour la culture de cellules végétales sont le dicamba et le glyphosate (Roundup®).
Auxines et cytokinines
Les auxines sont utilisées dans la culture des cellules végétales pour promouvoir la division cellulaire, l'élongation cellulaire et la formation de callus. Notre catalogue d'auxines comprend la forme la plus couramment employée dans la culture de cellules végétales, à savoir l'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, ainsi que l'acide 3-indoleacétique, l'acide 1-naphtalèneacétique, l'acide phénylacétique, l'acide 2,3,5-triiodobenzoïque et l'acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique.
Les cytokinines facilitent la division et la différenciation cellulaires dans la culture de tissus végétaux. La kinétine et la benzyl-aminopurine sont les cytokinines les plus fréquemment rencontrées dans la culture de cellules végétales. Nos cytokinines approuvées pour la culture végétale sont la kinétine, les benzylaminopurines, les adénines, la zéatine et le thidiazuron.
Mélanges de vitamines et autres réactifs pour la culture végétale
La culture de tissus végétaux nécessite des milieux de culture et des suppléments spéciaux. Nous proposons un mélange de vitamines de Gamborg, des sels, de la poudre de banane, des antibiotiques (néomycine, rifampicine, vancomycine, paromomycine), des qualités d'eau spéciales, notamment de l'eau de mer et de l'eau de coco, ainsi que d'autres suppléments vitaux pour optimiser la croissance des cellules et tissus végétaux en culture.
Ressources produits apparentées
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Classical Plant Media Formulations
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
- Explant Sterilization – Plant Tissue Culture Protocol
Surface sterilizing plant material is an important for plant tissue culture. Commonly used disinfectants for plant tissue culture and methods for disinfecting seeds are included.
- Growth Regulators – Plant Tissue Culture Protocol
Use the tables in this protocol to assist in the preparation of auxins, cytokins, and other regulators for use in plant cell culture media.
- Media Preparation – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- Phycology Media in Plant Tissue Culture
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- Silver Thiosulfate – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
- Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table