Produits électroniques imprimés
Les dispositifs électroniques imprimés sont des dispositifs ultraminces, légers, souples et de grande superficie, qui sont produits à l'aide de la technologie d'impression. Cette technologie incorpore directement des composants électroniques dans le procédé d'impression. À titre d'exemples, citons les transistors à couches minces (TFT), les diodes électroluminescentes organiques (OLED), les capteurs, les écrans souples, les cellules solaires et autres récupérateurs d'énergie, les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), les batteries et autres dispositifs de stockage d'énergie. Les dispositifs électroniques imprimés sont un domaine de recherche en expansion rapide. Ils trouvent des applications dans le secteur automobile, les produits électroniques grand public, les bâtiments intelligents, le conditionnement intelligent, les soins de santé et l'Internet des objets (IoT).
Nous proposons un vaste éventail d'encres d'impression et de substrats comme constituants des dispositifs électroniques imprimés.
Produits
Encres d'impression
Nos encres d'impression sont dotées de propriétés rhéologiques spécifiques et peuvent être classées en trois catégories principales : les conducteurs, les semiconducteurs et les produits diélectriques. Les techniques de dépôt pour structurer ces solutions d'encres colloïdales permettent de créer des structures de l'épaisseur et de la résolution souhaitées dans les applications d'impression à jet d'encre, d'impression par héliogravure, filière à fente, jet d'aérosol, sérigraphie et autres techniques. Chaque technique nécessite de choisir soigneusement un ensemble de paramètres liés à l'encre, notamment la viscosité, la tension superficielle, la conductivité et la compatibilité des solvants avec le matériel de support, pour permettre un procédé d'impression uniforme.
Encres conductrices
Nos encres conductrices sont les éléments de base sur lesquels reposent tous les dispositifs électroniques imprimés, car elles fournissent la structure fondamentale des dispositifs et les interconnexions des circuits intégrés. Nous proposons des encres à base de nanoparticules et de microparticules métalliques pour diverses techniques d'impression :
- Les encres d'argent (Ag), qui sont dotées de bonnes propriétés physiques et de conductivité
- Les encres d'or (Au), de platine (Pt), de cuivre (Cu) et de nickel (Ni), qui sont privilégiées pour les capteurs électrochimiques, les batteries et les piles à combustible
- Les encres polymères conductrices, souples et biocompatibles, qui sont essentielles dans le domaine de la bioélectronique
- Les encres à base de nanomatériaux carbone, bien caractérisées, présentant une grande aire de surface, peu de défauts, une grande stabilité chimique et une flexibilité mécanique, sont intéressantes pour la composition des électrodes dans les batteries imprimées, les supercondensateurs, les dispositifs bioélectroniques extensibles et les capteurs intégrés dans les vêtements
Encres semiconductrices
Les encres semiconductrices sont les éléments de base des dispositifs électroniques imprimés et définissent en grande partie le fonctionnement du dispositif fini. Nous proposons une grande sélection d'encres semiconductrices organiques classiques et inorganiques, et d'encres 2D de nouvelle génération :
- Les encres inorganiques à base d'oxydes métalliques et les encres organiques semiconductrices ont des propriétés constantes, notamment de mobilité et de largeur de bande interdite. Elles offrent des performances fiables pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED) imprimées, les transistors à effet de champ (FET) et les dispositifs à cellules solaires organiques (OSC).
- Les encres 2D à base de nanomatériaux, d'apparition récente, présentent comme avantages une structure de bande directe, peu de défauts, une facilité de fabrication et la possibilité de produire des dispositifs électroniques de nouvelle génération, intégrés verticalement et innovants.
Encres diélectriques
Les encres et revêtements diélectriques jouent un rôle important dans la protection et l'amélioration du fonctionnement des matériaux conducteurs ; elles entrent dans la production de dispositifs de stockage d'énergie et rendent possibles les dispositifs électroniques fonctionnant en présence d'une tension de polarisation. Nos encres diélectriques sont composées de polymères organiques ou de céramiques dans des solvants et de nouveaux nanomatériaux 2D isolants, notamment à base de nitrure de bore hexagonal, ce qui leur donne une stabilité thermique et électrochimique. Ces propriétés sont importantes pour la fabrication des batteries à l'état solide, des transistors à effets de champ et des dispositifs neuromorphiques.
Substrats
Pour le choix d'un substrat d'impression, les paramètres importants dont il faut tenir compte incluent la plage de température de fonctionnement, la rugosité de surface, les propriétés mécaniques, la transparence et la mouillabilité. Un procédé de traitement de surface avec des produits chimiques adéquats permet généralement d'améliorer la mouillabilité du substrat pour les encres sélectionnées. Nous proposons une gamme de substrats conducteurs revêtus d'oxyde d'indium-étain (ITO) ou d'oxyde d'étain dopé au fluor (FTO), sur verre ou sur plastique souple, de différentes épaisseurs et résistivité de surface.
Ressources produits apparentées
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.