Fontos dokumentumok
A2714
Aldolase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
Szinonimák:
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥8.0 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥80% biuret
idegen aktivitás
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)