Merck
SRP6370
Aldolase A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ALDA, ALDOA, Fructose bisphosphate Aldolase A, GSD12
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
41.5 kDa (384 aa, 1-364 aa + His Tag)
kiszerelés
pkg of 100 μg
koncentráció
1 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... ALDOA(226)
Általános leírás
Aldolase A (ALDOA) is a ubiquitous glycolytic enzyme expressed in developing embryos and in adult muscles. The gene encoding it is localized on human chromosome 16p11.2. Recombinant human Aldolase A, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.
Biokémiai/fiziológiai hatások
In glycolysis, aldolase A (ALDOA) catalyzes the reversible reaction of fructose-1,6-bisphosphate to glyceraldehydes-3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. It is involved in a wide range of cellular functions such as maintenance of striated muscle contraction, cell shape and mobility, actin filament organization and ATP biosynthetic process. High expression level of ALDOA is reported in various forms of malignant cancers, including human lung squamous, renal cell and hepatocellular carcinomas. ALDOA deficiency causes myopathy and hemolytic anemia.
Fizikai forma
1 mg/mL in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 100 mM NaCl and 10% glycerol.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Association and Mutation Analyses of 16p11.2 Autism Candidate Genes
Ravinesh A
PLoS ONE (2009)
Two cases of red cell aldolase deficiency associated with hereditary hemolytic anemia in a Japanese family.
Miwa S
American Journal of Hematology, 11(4) (1981)
Comparative proteomics analysis of gastric cancer stem cells.
Morisaki T
PLoS ONE, 9(14) (2014)
Human aldolase A deficiency associated with a hemolytic anemia: thermolabile aldolase due to a single base mutation.
Kishi H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(23) (1987)
Fructose-bisphosphate aldolase a is a potential metastasis-associated marker of lung squamous cell carcinoma and promotes lung cell tumorigenesis and migration.
Sha Du
PLoS ONE, 9(9) (2014)