Fontos dokumentumok
A2862
Astilbin from Engelhardtia roxburghiana
≥98%
Szinonimák:
Astilbin, Dihydroquercetin 3-rhamnoside, Taxifolin 3-rhamnoside
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H]1O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4
InChI
1S/C21H22O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,19-,20+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZROGCCBNZBKLEL-MFSALPCASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?