Fontos dokumentumok
132101
Sodium trifluoroacetate
98%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid sodium salt
Teszt
98%
form
powder
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.49 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a trifluoromethylating agent in nucleophilic trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide catalyst.
- As a difluorocarbene precursor in gem-difluorocyclopropanation of different alkenes using azobisisobutyronitrile (AIBN) as a catalyst.
- In the synthesis of trifluoromethylthio-substituted aromatic compounds via copper-mediated oxidative trifluoromethylthiolation of aryl boronic acids in the presence of elemental sulfur.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)