Fontos dokumentumok
G0750
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Galactose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.1% glucose
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Alkalmazás
- as a component of galactosyltransferase labeling buffer.
- as a supplement in MRS broth for the growth of thermophilic lactobacilli
- to induce the expression of uncoupling protein (UCP) in yeast transformants
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?