Fontos dokumentumok
NIST1961
Nominal 30 μm diameter polystyrene spheres
NIST® SRM® 1961
Szinonimák:
Polystyrene spheres
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
pkg of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)