Merck
81413
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 300,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~275000
Mp ~295000
Mw ~284000
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)