MSCAL5
ProteoMass™ LTQ/FT-Hybrid ESI Pos. Mode Cal Mix
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ProteoMass™
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mL
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
(varied conc.)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
format
multi-component solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT, LTQ FT Ultra, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on the acquistion of quality data
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?