Fontos dokumentumok
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
2,5-Dihydroxybenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
207-718-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
mp
202-206 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3