Fontos dokumentumok
903833
Pomalidomide-PEG2-azide
Szinonimák:
2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
mp
188 °C
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
Alkalmazás
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.