Fontos dokumentumok
902543
Propargyl-PEG4-acid
Szinonimák:
4,7,10,13-Tetraoxahexadec-15-ynoic acid, Propargyl-PEG4-CH2CO2H
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
elérhetőség
available only in USA
törésmutató
n/D 1.460
sűrűség
1.164 g/mL
funkcionális csoport
alkyne
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCC#C)=O
Related Categories
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)