Fontos dokumentumok
902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Szinonimák:
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n/D 1.454
sűrűség
1.068
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)