Fontos dokumentumok
SML1896
VH298
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH298
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3