Merck
906123
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl amine hydrochloride
Szinonimák:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-Aminohexyl)oxy)ethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-NH2 HCl salt, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H49N5O6S · xHCl
Molekulatömeg:
631.83 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C32H49N5O6S.ClH/c1-22-28(44-21-35-22)24-11-9-23(10-12-24)18-34-30(40)26-17-25(38)19-37(26)31(41)29(32(2,3)4)36-27(39)20-43-16-15-42-14-8-6-5-7-13-33;/h9-12,21,25-26,29,38H,5-8,13-20,33H2,1-4H3,(H,34,40)(H,36,39);1H/t25-,26+,29-;/m1./s1
Általános leírás
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl amine (HCl salt) enables the synthesis of molecules for targeted protein degradationand PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant amine for reactivity with a carboxyl group on the target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant amine, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.