Fontos dokumentumok
Z569585
KDS Legato 200 series syringe pump, infuse only
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Szinonimák:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 788200
parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
méret
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
térfogat
0.5-140 mL
súly
4.9 kg (10.75 lb)
Általános leírás
Infuse only dual syringe pump. Accomodates 2 syringes. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Tulajdonságok és előnyök
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Jogi információk
Legato is a trademark of KD Scientific
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)