Fontos dokumentumok
911666
Pomalidomide-C6-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
4-((6-Aminohexyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCCCCN)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C19H24N4O4.ClH/c20-10-3-1-2-4-11-21-13-7-5-6-12-16(13)19(27)23(18(12)26)14-8-9-15(24)22-17(14)25;/h5-7,14,21H,1-4,8-11,20H2,(H,22,24,25);1H
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Proteolysis Targeting Chimeras for the Selective Degradation of Mcl-1/Bcl-2 Derived from Nonselective Target Binding Ligands
Chemoselective Synthesis of Lenalidomide-Based PROTAC Library Using Alkylation Reaction
Identification of New Small-Molecule Inducers of Estrogen-related Receptor α (ERRα) Degradation
Discovery of MD-224 as a First-in-Class, Highly Potent and Efficacious PROTAC MDM2 Degrader Capable of Achieving Complete and Durable Tumor Regression
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.