Fontos dokumentumok
917729
C5 Lenalidomide-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
4-(4-(5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)piperazin-1-yl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)butanamide, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
C5 Lenalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCN4CCN(C5=CC=C(C#CCN)C=N5)CC4)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C29H33N7O4.ClH/c30-11-1-3-20-5-9-25(31-18-20)35-15-13-34(14-16-35)12-2-4-26(37)32-22-6-7-23-21(17-22)19-36(29(23)40)24-8-10-27(38)33-28(24)39;/h5-7,9,17-18,24H,2,4,8,10-16,19,30H2,(H,32,37)(H,33,38,39);1H
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.