Fontos dokumentumok
T84409
Triphenylphosphine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Phosphorustriphenyl
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Jellemzők
achiral
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
parameter
air stable
bp
377 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Central nervous system,Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)