Fontos dokumentumok
901531
Pomalidomide-PEG3-Alkyne
≥95%
Szinonimák:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3-(2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)propanamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
alkyne
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCOCCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=O
Alkalmazás
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to ProteinDegradation
Targeted Protein Degradation: from ChemicalBiology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.