Fontos dokumentumok
N6287
Nutlin-3
≥98% (HPLC), powder, Mdm2 antagonist
Szinonimák:
(±)-4-[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-imidazole-1-carbonyl]-piperazin-2-one
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nutlin-3, ≥98% (HPLC), powder
ligand
nutlin-3
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Roche
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
Alkalmazás
- as a drug to stimulate p53 functions in gene transfer experiment
- to inject worms to verify the prevalent role of translationally controlled tumor protein (TCTP) in posterior amputated E. eugeniae
- as a p53 activator in cyclotherapy studies
- as an mdm2 inhibitor to know its effect on p53 levels, cleaved caspase 3 and Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) cleavage
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.