Fontos dokumentumok
909408
Pomalidomide-PEG6-azide
≥95%
Szinonimák:
20-Azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanamide, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Teszt
≥95%
Forma
chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C27H36N6O11/c28-32-29-6-7-39-8-9-40-10-11-41-12-13-42-14-15-43-16-17-44-18-23(35)30-20-3-1-2-19-24(20)27(38)33(26(19)37)21-4-5-22(34)31-25(21)36/h1-3,21H,4-18H2,(H,30,35)(H,31,34,36)
Alkalmazás
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.